219177
4,5-Dimethylthiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
158 °C/742 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ncsc1C
InChI
1S/C5H7NS/c1-4-5(2)7-3-6-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup