Documents
218499
Sigma-Aldrich
3-Piperidino-1,2-propanediol
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(O)CN1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO2/c10-7-8(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h8,10-11H,1-7H2
Clé InChI
MECNWXGGNCJFQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges