Principaux documents
217204
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Nd(NO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.25 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Composition
Degree of hydration, 5-6
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impuretés
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
Clé InChI
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Daniel González-Mancebo et al.
Journal of colloid and interface science, 520, 134-144 (2018-03-14)
The singular properties of lanthanide-based inorganic nanoparticles (NPs) has raised the attention of the scientific community in biotechnological applications. In particular, those systems with two or more functionalities are especially interesting. In this work, an effective and commercially attractive procedure