Principaux documents
217050
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-dioxolane
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.10
Beilstein:
103177
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
129-130 °C (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
COC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O3/c1-5-4-6-2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
VRAYTNFBRROPJU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methoxy-1,3-dioxolane was used in the synthesis of :
  • [4,5-bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]nucleosides, potential inhibitors of HIV[1]
  • diastereoisomeric cyclic acetals[2]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of highly substituted 2, 6-anti-configured tetrahydropyrans. First steps towards an efficient access to amphidinol 3 ring system.
Dubost C, et al.
Tetrahedron Letters, 46(23), 4005-4009 (2005)
Jonas Brånalt et al.
The Journal of organic chemistry, 61(11), 3599-3603 (1996-05-31)
The synthesis of 1,3-dioxolan-2-ylnucleosides and related chemistry is described. We have shown that 2-methoxy-1,3-dioxolane (6) reacts with silylated thymine and trimethylsilyl triflate to give the acyclic formate ester 1-[2-(formyloxy)ethyl]thymine (8) rather than 1-(1,3-dioxolan-2-yl)thymine (7). A tentative mechanism which could explain