Documents
216704
Sigma-Aldrich
cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
NDC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2C[C@H](C=C2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h1-2,4-7H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6-,7+
Clé InChI
NIDNOXCRFUCAKQ-UMRXKNAASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Malcolm Driffield et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(6), 1200-1213 (2018-02-24)
The polymeric coating used in metal packaging such as cans for foods and beverages may contain residual amounts of monomers used in the production of the coating, as well as unreacted linear and cyclic oligomers. Traditionally, although designed for use