Principaux documents
209260
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate
99%, −40 mesh
Synonyme(s) :
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
Li2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.89
Beilstein:
3999191
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Taille des particules
−40 mesh
Pf
618 °C (lit.)
Densité
2.11 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
R Scott Obach et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(7), 1385-1405 (2008-04-23)
We present herein a compilation and trend analysis of human i.v. pharmacokinetic data on 670 drugs representing, to our knowledge, the largest publicly available set of human clinical pharmacokinetic data. This data set provides the drug metabolism scientist with a