Principaux documents
208728
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-chlorophthalimide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccc(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c1-8-6-10(17)3-5-13(8)18-14(19)11-4-2-9(16)7-12(11)15(18)20/h2-7H,17H2,1H3
Clé InChI
LIVAQMJLPOCEMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable