Principaux documents
208140
Sigma-Aldrich
Mercury(II) cyanide
99%
Synonyme(s) :
Mercuric cyanide
About This Item
Formule linéaire :
Hg(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.62
Beilstein:
4652800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Essai
99%
Forme
solid
Densité
3.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#C[Hg]C#N
InChI
1S/2CN.Hg/c2*1-2;
Clé InChI
FQGYCXFLEQVDJQ-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
[Resorption, elimination and effect of Hg(CN)2 in Meditonsin on the kidney].
D Loew et al.
ZFA. Zeitschrift fur Allgemeinmedizin, 59(32), 1825-1829 (1983-11-20)
The determination of mercury oxycyanide.
F P WILSON et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 10(7), 442-446 (1958-07-01)
[Treatment of primary & secondary syphilis by penicillin & mercuric cyanide].
P LECHELLE
Bulletins et memoires de la Societe medicale des hopitaux de Paris, 73(22-24), 698-701 (1957-06-12)
D Loew et al.
Fortschritte der Medizin, 102(12), 352-354 (1984-03-29)
Heavy metals, including mercury, have recently been in discussion in connection with ecology and therapy. As Meditonsin represents a 0,004% solution of mercury cyanide the following were investigated: absorption, excretion, effect on the kidneys and the chemical behaviour of mercury
[Acute renal failure caused by mercury compounds in humans].
M Lao
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej, 75(3), 181-185 (1986-03-01)