Principaux documents
20591
Sigma-Aldrich
Butylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Butylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H12Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.22
Beilstein:
1730905
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.392
pb
56.7 °C (lit.)
Densité
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[SiH3]
InChI
1S/C4H12Si/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1,5H3
Clé InChI
YXMVRBZGTJFMLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kyo Koizumi et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 69(1), 65-77 (2018-05-16)
To investigate how the functional architecture is organized in layer 5 (L5) of the somatosensory cortex of a mouse in vivo, the input-output relationship was investigated using an all-optical approach. The neural activity in L5 was optically recorded using a