Documents
203327
Sigma-Aldrich
Gallium(III) fluoride trihydrate
≥99.9%
About This Item
Formule linéaire :
GaF3 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
≥99.9%
Chaîne SMILES 
O.F[Ga](F)F