201596
Fast Violet B Salt
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2-methoxy-5-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 41
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 97%
λmax
326 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(NC(=O)c4ccccc4)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H13N3O2.4ClH.Zn/c2*1-10-8-13(18-16)14(20-2)9-12(10)17-15(19)11-6-4-3-5-7-11;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
KIWIFIXMWIMRBZ-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable