197327
S-Acetylmercaptosuccinic anhydride
96%
Synonyme(s) :
2-(Acetylthio)succinic anhydride, SAMSA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
83-86 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)SC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O4S/c1-3(7)11-4-2-5(8)10-6(4)9/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
AHTFMWCHTGEJHA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable