Principaux documents
196770
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluoronitrobenzene
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Densité
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(8)6(11(12)13)5(10)4(2)9/h1H
Clé InChI
FDLCUAUNAWWSBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Molluscicidal activity of 2,3,4,6-tetrafluoronitrobenzene against Biomphalaria glabrata has been investigated. Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 2,3,4,6-tetrafluoronitrobenzene with alkyne derivatives has been studied. Reaction of 2,3,4,6-tetrafluoronitrobenzene with 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene in the presence of water molecules in acetonitrile has been investigated.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter