Documents
194816
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Chaîne SMILES 
CC1(C)C[C@@H]2C[C@@](C)(CN2)C1