Principaux documents
194670
Sigma-Aldrich
4-Decanone
98%
Synonyme(s) :
Hexyl propyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
206-207 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)CCC