194654
Chrysanthemyl alcohol, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanemethanol, Chrysanthemol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
66-69 °C/0.07 mmHg (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\C1C(CO)C1(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)5-8-9(6-11)10(8,3)4/h5,8-9,11H,6H2,1-4H3
Clé InChI
HIPIENNKVJCMAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)