Documents
194069
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
119-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)-n2cccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable