19390
Vinyl butyrate
contains 20 ppm 4-methoxyphenol as stabilizer, ≥99.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (GC)
Contient
20 ppm 4-methoxyphenol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.410
Densité
0.899 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
MEGHWIAOTJPCHQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup