193518
3-Chlorophenethyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
135-137 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Clé InChI
NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup