Principaux documents
193208
Sigma-Aldrich
Methyl 2-benzylmalonamate
96%
Synonyme(s) :
Benzylmalonic acid methyl ester monoamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Essai
96%
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-15-11(14)9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
MBGQTVLDUWAMMN-UHFFFAOYSA-N