Principaux documents
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
Synonyme(s) :
Z-N,2-Dimethylalanine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro Beilstein :
3347632
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
135-138 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable