Principaux documents
192643
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-hydroxypyridinium bromide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
chunks
Pf
104-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[n+]1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H9NO.BrH/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8;/h3-6H,2H2,1H3;1H
Clé InChI
ZGQVRFVHWWFKRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and gas chromatographic evaluation of a high-temperature hydrogen-bond acid stationary phase.
Martin SD, et al.
Journal of Chromatography A, 805(1), 217235-217235 (1998)
Chemometric evaluation of the solvent properties of liquid organic salts.
Pool SK and Poole CF.
Analyst, 120(2), 289-294 (1995)
Avi Weissberg et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 71-77 (2017-07-18)
A methodology for sensitive determination of sarin (GB), soman (GD) and cyclosarin (GF) chemical warfare agents in aqueous media was developed. The method incorporates direct derivatization with 2-[(dimethylamino)methyl]phenol (2-DMAMP), a commercially available, water-soluble reagent, followed by LC-ESI-MS/MS analysis in the