190233
3-Methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5402 (lit.)
Point d'ébullition
111-112 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup