188425
3-Methylindene-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
201-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=C(Cc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H10O2/c1-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10(7)11(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
RONBYWGSEXDEKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- LKS01-B650, an imaging probe that selectively binds the catalytically active LMP7 subunit of immunoproteasome in living cells
- 1-methylindane-2-carboxylic acid via reduction with sodium amalgam
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable