Principaux documents
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octanediol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro Beilstein :
4780881
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
Application
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)