Principaux documents
18553
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene
≥97.0%
Synonyme(s) :
(3-Bromophenoxy)trimethylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13BrOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.19
Beilstein:
1862840
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter