184411
1-Eicosene
technical grade, 80%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Forme
solid
Point d'ébullition
151 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
26-30 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 5%, clear, colorless
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C20H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-20H2,2H3
Clé InChI
VAMFXQBUQXONLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable