Key Documents
183237
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)acetic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
251-255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CSc1ccncc1