Principaux documents
182796
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl stearate)
average Mw ~90,000 by GPC, granular
Synonyme(s) :
Poly(vinyl octadecanoate), Vinyl stearate homopolymer
About This Item
Formule linéaire :
(CH2CH[O2C(CH2)16CH3])n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
granular
Poids mol.
average Mw ~90,000 by GPC
Température de transition
Tg 45 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable