Documents
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
Mn 20,000
Synonyme(s) :
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-xylenol)
About This Item
Formule linéaire :
[C6H2(CH3)2O]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
analytical standard
Forme
powder
Poids mol.
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
A lot specific analysis is included with each unit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable