Principaux documents
178381
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone
95%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
59-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c1-4(12)5-2-3-6(9)8(11)7(5)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Application
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone was used in the effective stimulation of 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) dechlorination.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Young-Beom Ahn et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(11), 2775-2784 (2006-01-10)
Halogenated coamendments enhanced dechlorination of 31 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) and 49 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzofuran (TeCDF) in sediments from San Diego Bay (CA, USA) and Tuckerton (NJ, USA). Dechlorination of 1,2,3,4-TeCDD occurred to a greater extent under methanogenic