Principaux documents
178160
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetraisopropylbenzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H2[CH(CH3)2]4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(C(C)C)c(cc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-11(2)15-9-17(13(5)6)18(14(7)8)10-16(15)12(3)4/h9-14H,1-8H3
Clé InChI
ROXLYQQDLJJEBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable