Key Documents
177881
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl)phosphine
90%
Synonyme(s) :
Phosphinidynetrimethanol, Trimethylolphosphine, Tris(methanol)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Point d'ébullition
111-113 °C/2.5 mmHg (lit.)
Pf
48-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
OCP(CO)CO
InChI
1S/C3H9O3P/c4-1-7(2-5)3-6/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable