177792
Diethyl dithiophosphate ammonium salt
95%
Synonyme(s) :
Ammonium O,O-diethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O′-diethyldithiophosphate, Ammonium di-O-ethyl dithiophosphate, Ammonium diethyldithiophosphate, O,O-Diethyl ammonium phosphorodithioate, O,O-Diethylphosphorodithioic acid ammonium salt, S-Ammonium O,O′-diethyl phosphorodithioate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
164-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.CCOP(S)(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O2PS2.H3N/c1-3-5-7(8,9)6-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H3
Clé InChI
HFRHTRKMBOQLLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable