Principaux documents
176753
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-d3 solution
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Trideuterophosphoric acid
10 G
55,50 €
50 G
132,00 €
100 G
188,00 €
55,50 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
55,50 €
50 G
132,00 €
100 G
188,00 €
About This Item
Formule linéaire :
D3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
55,50 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Concentration
85 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
158 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
41-44 °C (lit.)
Densité
1.736 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable