Principaux documents
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Synonyme(s) :
Deuteroperchloric acid
1 G
127,00 €
5 G
461,00 €
25 G
1 530,00 €
127,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
127,00 €
5 G
461,00 €
25 G
1 530,00 €
About This Item
Formule linéaire :
DClO4 / D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
127,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
68 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4165
Densité
1.680 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup