Principaux documents
175722
Sigma-Aldrich
Benzene-d
97 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Monodeuteriobenzene
1 G
106,00 €
5 G
216,69 €
106,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
106,00 €
5 G
216,69 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
106,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :