Principaux documents
17241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[(RS)-1-Ethoxyethoxy]-1-propanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Beilstein:
7566593
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −18.5±1°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.420
Densité
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
Clé InChI
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter