Principaux documents
16445
Sigma-Aldrich
Tris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)tin bromide
~90%
Synonyme(s) :
Bromotris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)tin bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H12BrF27Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
939.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
~90%
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](Br)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C6H4F9.BrH.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;;/h3*1-2H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
GHTDTEBNYTUTDL-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,123
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)