163880
Diaminomaleonitrile
98%
Synonyme(s) :
DAMN
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
178-179 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N\C(C#N)=C(/N)C#N
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3-
Clé InChI
DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable