162876
Dichloromethylene-dimethyliminium chloride
technical grade
Synonyme(s) :
(Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pf
183-187 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2N.ClH/c1-6(2)3(4)5;/h1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges