162205
2,3,5,6-Tetramethyl-p-xylene-α,α′-diol
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4C6(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
246-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(C)c(CO)c(C)c(C)c1CO