Principaux documents
161500
Sigma-Aldrich
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
98%
5 G
52,10 €
52,10 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
52,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,10 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
fibers
Pf
146-148 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 2.5%, clear to slightly hazy, yellow
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene undergoes continuous hydrogenation in supercritical CO2 with poly siloxane-supported noble metal catalyst in small flow reactor[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Continuous hydrogenation of organic compounds in supercritical fluids.
Hitzler MG and Poliakoff M.
Chemical Communications (Cambridge, England), 17, 1667-1668 (1997)
Patricia Molina-Espeja et al.
Enzyme and microbial technology, 73-74, 29-33 (2015-05-24)
Unspecific peroxygenase (UPO) is a highly efficient biocatalyst with a peroxide dependent monooxygenase activity and many biotechnological applications, but the absence of suitable heterologous expression systems has precluded its use in different industrial settings. Recently, the UPO from Agrocybe aegerita