Principaux documents
159743
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
42 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup