159255
2,2′,4′-Trichloroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
ω,2,4-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
130-135 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
47-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Clé InChI
VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves