Principaux documents
157651
Sigma-Aldrich
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate
98%
Synonyme(s) :
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.57
Beilstein:
5649202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
292 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)