155713
5-Nitro-2-furoic acid
98%
Synonyme(s) :
5-Nitrofuran-2-carboxylic acid
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
185-189 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable