Principaux documents
15551
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Phe-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Beilstein:
2386503
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable