Principaux documents
155403
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
5 G
45,20 €
25 G
177,10 €
45,20 €
Tarif90,40 €Économiser 50 %
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
45,20 €
25 G
177,10 €
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.98
Beilstein:
1468239
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,20 €
Tarif90,40 €Économiser 50 %
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
44-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
Clé InChI
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)