Documents
155373
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate
98%
Synonyme(s) :
Bis(2,2,2-trichloroethyl) chlorophosphate
About This Item
Formule linéaire :
(Cl3CCH2O)2P(O)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.22
Numéro Beilstein :
1820707
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
Clé InChI
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate was used in the preparation of epimeric 6-deoxyhexofuranosyl nucleoside 5′ -phosphate.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Novel analogs of nucleoside 3',5'-cyclic phosphates. I. 5'-Mono- and dimethyl analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphate.
R S Ranganathan et al.
The Journal of organic chemistry, 39(3), 290-302 (1974-02-08)